Learn More
Merck Pinzette per filtro
Gestione dei filtri a membrana senza danni
Marca: Merck XX6200006P
81.63 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03060kg
Descrizione
- In acciaio inox finemente lucidato con punte smussate non dentellate
- Da sterilizzare in autoclave o a fiamma
- Confezione da 3; contiene pezzi blu, rosa e verde
Specifica
Bordi smussati senza dentatura | |
Acciaio inox | |
Pinzette per filtro | |
Confezione da 3 |