Learn More
Merck Substrato Western Chemiluminescent HRP Immobilon™ (ECL)
Provides high sensitivity over a broad detection range at an economical price
158.00€ - 710.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Western blotting, dot/slot blotting |
---|---|
Substrate | Horseradish Peroxidase |
Content And Storage | 2-8 °C |
Includes: Luminol, soluzione di perossido
Codice del prodotto | Marca | Contenuto kit | Quantità | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Contenuto kit | Quantità | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11536345
|
Merck
WBKLS0050 |
25 ml luminol, 25 ml soluzione perossido | 2 x 25 ml | Membrana da 500 cm2 |
158.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11556345
|
Merck
WBKLS0500 |
250 ml luminol, 250 ml soluzione perossido | 2 x 250 ml | Membrana da 5000 cm2 |
710.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11546345
|
Merck
WBKLS0100 |
50 ml luminol, 50 ml soluzione perossido | 2 x 50 ml | Membrana da 1000 cm2 |
256.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Unisce una sensibilità elevata con un background ridotto
- Permette il rilevamento di proteine ad alta e bassa concentrazione nell'intervallo di femtogrammi medio
- Riduce il consumo di anticorpi da due a cinque volte rispetto ai reagenti meno sensibili
- Compatibile con membrane PVDF e in nitrocellulosa, nonché con tutti i tamponi comunemente in uso e i reagenti bloccanti
Specifica
Western blotting, dot/slot blotting | |
Horseradish Peroxidase | |
2-8 °C |