Learn More
Merck Substrato Luminata™ Crescendo Western HRP, 100 ml
Reagente di rilevazione premiscelato e pronto all'uso per il rilevamento della chemioluminescenza HRP
Marca: Merck WBLUR0100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14580kg
Descrizione
- Il reagente è stato abbinato per ottimizzare il range e la sensibilità del rilevamento, utilizzando vari anticorpi nei saggi Western blot.
- Premescolato per maggiore comodità, in modo da evitare la contaminazione incrociata dei reagenti.
- L'ampio intervallo di sensibilità soddisfa tutte le esigenze di rilevamento.
- Risultati costanti, con meno errori di pipettaggio.
- Stabile a 4°C e anche a temperatura ambiente, il che ne consente la conservazione sul banco di lavoro.
- Migliori prestazioni di rilevamento rispetto alla concorrenza.
- Compatibile con membrane PVDF e in nitrocellulosa, nonché con tutti i tamponi e i reagenti bloccanti più comuni.
Salvo indicazioni diverse riportate nel nostro catalogo o in altre documentazioni aziendali allegate ai prodotti, i nostri prodotti sono pensati solo per scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, il che include, ma non si limita a, utilizzi commerciali non autorizzati, utilizzi ai fini di diagnostica in vitro, utilizzi a fini terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione su esseri umani o animali.
Western blotting, dot/slot blotting
Specifica
100 ml | |
Da 2 ° a 8 °C | |
Dot/Slot Blotting, Western Blotting |