Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, HPF, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
404.00€ - 3285.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Connettori | Female luer lok/male luer slip |
Monouso | Single-use |
Tipo di filtro | Hydrophilic LCR |
Materiale | HDPE |
Codice del prodotto | Marca | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10748915
|
Merck
SLCRM25NK |
1000Pack |
3285.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10546835
|
Merck
SLCRM25NS |
Confezione da 50 |
404.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Include due diversi supporti: un prefiltro graduato in fibra di vetro per rimuovere le particelle più grandi e un filtro a membrana di 0.45μ m per filtrazione fine.
- L'alloggiamento a forma di cupola resistente alla pressione e il collegamento ottimizzato Luer-Lok assicurano un’erogazione affidabile mediante sistemi automatizzati
- Alloggiamento in polietilene con basso contenuto di estraibili
- Resa superiore di due-quattro volte rispetto ai filtri per siringa senza prefiltri
- Volume di processo: 100 mL
- Non sterili
- 0.45μ m
Order Info
Disponibili in confezioni da 50 o da 1000.
Specifica
Natural | |
Single-use | |
HDPE | |
0.45 μm | |
3.9 cm2 | |
Two different media, one graduated glass fiber prefilter, one 0.45 μm membrane filter | |
45°C | |
0.82 in. | |
2.5 cm | |
2.5 cm |
Female luer lok/male luer slip | |
Hydrophilic LCR | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Clarifying of aqueous and organic solutions with high particulate levels, analytical sample prep | |
113°F | |
Millex-HPF/LCR Filter Unit | |
2.1 cm | |
2.5 cm |