Learn More
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofobico
Per la rimozione di particolati, la riduzione del rapporto segnale/rumore e il mantenimento di linee di riferimento piatte
263.00€ - 2425.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Analytical sample prep |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro filtro (sistema metrico) | Stile uscita | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro filtro (sistema metrico) | Stile uscita | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10166660
|
Merck
SLFH025NS |
100 mL | 25 mm | Male Luer slip | 50/conf. |
328.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10278520
|
Merck
SLFH025NB |
100 mL | 25 mm | Luer Slip maschio | 250/conf. |
1235.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10268380
|
Merck
SLFHR04NL |
1 mL | 4.0 mm | Male Luer slip | 100/conf. |
263.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10498394
|
Merck
SLFHX13NK |
<10 mL | 13 mm | Male Luer slip | 1000Pack |
2425.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11780453
|
Merck
SLFHX13NL |
<10 mL | 13 mm | Male Luer slip | 100Pack |
333.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12501259
|
Merck
SLFHX13TL |
<10 mL | 13 mm | Tube | 100Pack |
361.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10432121
|
Merck
SLFH025NK |
<>100 ml | 25 mm | Male Luer slip | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
- Compatibile con soluzioni organiche più aggressive e condizioni di temperatura elevata
Specifica
Single-use | |
0.45 μm | |
Non-sterile | |
Analytical sample prep |