Learn More
BD Emerald™ Three-Part Syringe
Combines optimum performance and reduced environmental impact. BD™ Emerald™ Three-Part Syringe is a general purpose syringe that contains up to 30% less material than other syringes to minimize waste. Syringes feature a center-mounted Luer connection and no needle.
12.80€ - 890.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15285083
|
BD
307727 |
2 ml | 0.1 ml |
86.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15691499
|
BD
307731 |
5 ml | 0.2 ml |
890.00€
pezzi 2000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15205093
|
BD
307736 |
10 ml | 0.2 ml |
12.80€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15275083
|
BD
302986 |
3 ml | 0.1 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15295083
|
BD
307731 |
5 ml | 0.2 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Combines optimum performance and reduced environmental impact
- Manufactured in a production plant powered by renewable energy
- Crystal clear plastic allows for easy viewing of the contents
- Green-colored piston crown and engraved shell pressure for precise and safe dosage
- Robust piston stop prevents the rod from accidentally being knocked out
- Rod designed for stable and comfortable grip during use
- Thumb grip with the structure for secure grip during administration
Specifica
Yes |