Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle
The HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle has an opening in its base that accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
dietro preventivo
Specifica
Da utilizzare con | Flasks |
---|---|
Tensione | 230 V |
Materiale rivestimento interno | Stainless steel screen |
Dettagli alimentazione | UK and EU plug |
Product Type | Heating Mantle |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Wattage | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Wattage | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11582674
|
Cole-Parmer™
36104-05 |
10 to 50 mL | 60 W |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
11592674
|
Cole-Parmer™
36104-15 |
100 to 250 mL | 150 W |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
11502684
|
Cole-Parmer™
36104-25 |
500 to 1000 mL | 300 W |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
11512684
|
Cole-Parmer™
36104-35 |
2000 to 5000 mL | 800 W |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
Descrizione
- Ceramic fiber insulation keeps case cool.
- Built-in power controller offers convenience.
- Chemical-resistant polypropylene housing.
- Funnel-shaped cavity with a base opening allows uses with 60° funnels and a wide variety of round bottom and pear shaped flasks.
- Heating mantles have maximum element temperature of 842°F(450°C).
- Ceramic fiber insulation keeps the polypropylene housing cool.
- Built-in power controller with dial markings from 1 to 10 offer repeatability.
- The ''power on'' and ''heater on'' lights indicate if the unit is on.
- The 36101-series heating mantles with stainless steel (SS) liner over the heating element offer protection against spills and make cleaning easier.
- The 36104-series heating mantles include a safety earth (ground) screen to provide operator safety.
- All mantles (except 5000 mL models) feature a single support rod clamp that accepts a 1/2 in. rod.
Specifica
Flasks | |
Stainless steel screen | |
Heating Mantle | |
50/60 Hz |
230 V | |
UK and EU plug | |
450°C |