Learn More
Binder™ Serie WIC - Walk-in Chambers, per prove di stabilità e stoccaggio
Le camere walk-in offrono una vasta gamma di caratteristiche e vantaggi per soddisfare in pieno i requisiti previsti dalle prove di stabilità. Perfette condizioni di prova mantenute in un ampio intervallo di temperatura compreso tra 10 e 50°C e di umidità relativa tra il 20 e il 90% u.r.
69870.00€ - 81870.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 50,000 N/m2 |
---|---|
Materiale camera | Stainless Steel |
Lighting | LED |
Materiale | Galvanized Steel |
Tipo di spina | UK, EU |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni interne (L x P x A) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni interne (L x P x A) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17862755
|
Binder™
9800-0011 |
2400 x 2300 x 2270 mm | 2600 x 2500 x 2470 mm |
69870.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17852755
|
Binder™
9800-0012 |
2400 x 3400 x 2270 mm | 2600 x 3600 x 2470 mm |
76670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17872755
|
Binder™
9800-0013 |
2400 x 4700 x 2270 mm | 2600 x 4700 x 2470 mm |
81870.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Accuratezza dell’umidità relativa ± 2,5%
- Accuratezza della temperatura ± 1,5°C
- Tubazioni per esatta distribuzione dell’aria
- Pannelli della cella ad alto isolamento con coefficiente di trasmittanza termica U di soli 0,21 W/m2K
- Illuminazione LED con rilevatore di movimento
- Elementi della cella di alta qualità, made in Germany
- Vano interno interamente in acciaio inox
- Accessibilità per assistenza tecnica esterna
- Elementi della cella: Lamiera d’acciaio galvanizzata, rivestita con poliestere, bianca, simile a RAL 9010, superfici del vano interno in acciaio inox,4 pollici / 100 mm di poliuretano espanso, coefficiente di trasmittanza termica U: 0,21 W/m2K
- Pavimento: Copertura pavimento in acciaio al cromo-nichel, bugnato rigidizzato 5 WL
- Carico sulla superficie: 50,000 N/m2
Specifica
50,000 N/m2 | |
LED | |
UK, EU | |
10°C to 50°C | |
±1.5 K at 40°C and 75% RH | |
2.7 kW |
Stainless Steel | |
Galvanized Steel | |
20 to 90% | |
Walk-in Chamber | |
200/230 V | |
50 Hz |