Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite EPA
Ampia gamma di fiale EPA in vetro trasparente e ambrato.
Marca:  Fisherbrand™ 24 09 0927
Codice prodotto. 10458082
  • 76.30€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • EPA Vials can be delivered with a certificate of cleanliness
  • EPA Vials can be obtained with any type of Screw Seal ND24 already screwed on
  • Clear and amber glass
  • Available in 20mL, 30mL, 40mL and 60mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Collo a vite
27.5 mm
20 ml
Da 24 a 400
Screw Cap
EPA
TOC (EPA)
Ambra
Vetro
TOC (EPA)
20 mL
57 mm
Vial