Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite EPA
76.52 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- EPA Vials can be delivered with a certificate of cleanliness
- EPA Vials can be obtained with any type of Screw Seal ND24 already screwed on
- Clear and amber glass
- Available in 20mL, 30mL, 40mL and 60mL
Specifica
Collo a vite | |
27.5 mm | |
30 ml | |
Da 24 a 400 | |
Screw Cap | |
EPA | |
TOC (EPA) |
Ambra | |
Vetro | |
TOC (EPA) | |
30 mL | |
72.5 mm | |
Vial |