Learn More
Lauda™ Hose
Material: EPDM
Marca: Lauda™ RKJ 112
Dettagli aggiuntivi : Peso : 30.00000kg
Descrizione
- For heat transfer of all liquids
Specifica
10°C to 90°C | |
EPDM Rubber | |
12 mm |
Hose | |
16 mm |