Learn More
BRAND™ Supporto a griglia in acciaio rivestito con resina epossidica
In filo di acciaio con rivestimento epossidico. Il supporto per sacchetto BRAND™ in filo di acciaio include dei piedini di gomma per impedire lo slittamento. Disponibile con sacchetti in polipropilene o poliammide.
Marca: BRAND™ 759703
8.51 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11700kg
Descrizione
- Manufactured from epoxy-coated steel wire
- Rubber feet prevent slippage.
- Available with polypropylene or polyamide bags
Specifica
Stand | |
Not Autoclavable | |
Sacchetti per smaltimento | |
Filo d'acciaio | |
120 mm |
Epoxy coated | |
Bianco | |
Solo supporto | |
250 mm |