Learn More
Epredia™ Epoxy Diagnostic Slides
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
77.35€ - 782.10€
Specifica
Materiale | Epoxy |
---|---|
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Tipo | Diagnostic Slide |
Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10106260
|
Epredia™
X1XER305B |
Black | 10 mm Well | 3 |
85.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10588681
|
Epredia™
X1XER308B |
Black | 6.7 mm Well | 10 |
104.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10777371
|
Epredia™
X1XER301B |
Black | 6 mm Well | 8 |
85.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13535770
|
Epredia™
X1XES333W |
White | 13 mm Well | 1 |
88.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10393881
|
Epredia™
X1XER303B |
Black | 14 mm Well | 3 |
89.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10484681
|
Epredia™
X1XER315L |
Blue | 8 mm Well | 1 |
89.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12675187
|
Epredia™
X1XER332L |
Blue | 8 mm Well | 4 |
85.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15391361
|
Epredia™
X1XER306W |
White | 11.43 mm Well | 4 |
91.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16389485
|
Epredia™
X1XER307W |
White | 8 mm Well | 5 |
77.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10529261
|
Epredia™
X1XER302W |
White | 5 mm Well | 12 |
89.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15283219
|
Epredia™
X1XER332L |
Blue | 8 mm Well | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Binds and keeps liquids applied to the well area
- Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
- Prevents cross-contamination
- Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
- Autoclavable
Specifica
Epoxy | |
1 mm | |
Diagnostic Slide | |
25 mm |