Learn More
Eppendorf™ Accessori per ThermoMixer™ F1.5 e FP
140.76 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
145.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
145.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SmartBlock da 0.5, 1.5, 2 ml, piastre per PCR a 96 e 384 pozzetti
Descrizione
Maintain accurate, uniform temperatures with individually sensor-controlled SmartBlocks.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SmartBlock da 0.5, 1.5, 2 ml, piastre per PCR a 96 e 384 pozzetti |
Tipo | Accessory, Lid |