Learn More
Eppendorf™ Strisce di cappucci per PCR, a cupola
All the benefits of white reflective wells in a PCR-tube format
Marca: Eppendorf™ 0030124839
61.75 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21858" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10980kg
Descrizione
- Strips with eight microcaps for 0.1 and 0.2 mL wells
- Easy and rapid sealing of Eppendorf twin.tec PCR Plates, PCR strips and other standard multiwell plates
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
Specifica
Esenti da DNA umano, DNasi, RNasi, inibitori della PCR | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
A cupola | |
10 x strip da 12 |
Confezione da 120 | |
Strip di provette da 0.1 e 0.2 ml, piastre per PCR e altre piastre multipozzetto standard con tenuta facile ed efficace | |
Polipropilene | |
Sì | |
Strip di 8 tappi a cupola |