Learn More
Eppendorf™ Model 5430 Microcentrifuges
Unique crossover model combines microcentrifuge capability with sophisticated features and controls
4010.00€ - 4520.00€
Specifica
Velocità max | 17,500 giri/min. |
---|---|
RCF max | 30,130 xG |
Display | LCD |
Altezza (sistema imperiale) esterno | 10 pollici |
Altezza (sistema metrico) esterno | 25 cm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Include | Requisiti elettrici | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Include | Requisiti elettrici | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10286132
|
Eppendorf™
5427000216 |
Tastierino | Rotore Aero-tight 30 x 2.0 ml | 230 V 50 Hz |
4520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10318192
|
Eppendorf™
5427000011 |
Tastierino | n.a. | 230 V 50 Hz |
4010.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Centrifuga microprovette, provette per criogenia e PCR come una microcentrifuga. Gestisce micropiastre e provette coniche come una centrifuga grande. Otto opzioni di rotore per un'apparecchiatura versatile da utilizzare in laboratorio o in celle frigorifere. Ventilato.
- Capacità: 300 ml (6 × 50 ml), 60 ml (30 × 2.0 ml) o 2 × micropiastre
- Velocità max./RCF: 17,500 giri/min/30,130×G
- Operazioni mediante menu con display LCD grande retroilluminato
- Controllo della velocità variabile da 100 a 17,500 giri/min con incrementi di 100 giri/min
- Timer: da 30 sec. a 99 ore 59 min. con opzione di mantenimento per funzionamento continuo
- Memoria per 50 programmi con 5 tasti di accesso rapido ai programmi principali
- Lingue selezionabili mediante menu (inglese, francese, spagnolo o tedesco)
- “Funzioni At-Spin”, allarme di fine operazione regolabile, CENTRIFUGA BREVE, blocco dei parametri di velocità
- Ingombro ridotto
Funzioni di sicurezza
- Riconoscimento automatico dei rotori con limitazione della velocità
- Rilevamento di squilibri del carico
- Chiusura del coperchio a sfioramento
- Funzione frenata morbida per proteggere i campioni delicati
Order Info
Dimensioni: 16.8 L x 13.2 P x 10 pollici A (42 x 33 x 25 cm); Peso netto: 63.8 libbre (29 kg). La maggior parte dei modelli viene fornita con un rotore; altri rotori sono disponibili separatamente. I modelli refrigerati sono disponibili separatamente.
Specifica
17,500 giri/min. | |
LCD | |
25 cm | |
42 cm | |
33 cm | |
Sì | |
Da 17,000 a 17,999 giri/min | |
Variable speed control from 100 to 17,500 rpm in 100 rpm increments | |
10 x 13.2 x 16.8 in. (25 x 33 x 42 cm) | |
50-program memory with 5 keys for one-touch recall of routine programs |
30,130 xG | |
10 pollici | |
16.8 pollici | |
13.2 pollici | |
Riconoscimento automatico dei rotori con limitazione della velocità; rilevatore di squilibri del carico; chiusura del coperchio a sfioramento; funzione frenata morbida per proteggere i campioni più delicati | |
Da 30,000 a 39,999 x G | |
No | |
Da 30 sec. a 99 ore 59 min. con HOLD | |
63.8 lb. (29 kg) |