Learn More
Eppendorf™ Microcentrifughe modello 5430R
Keep your samples cool with this refrigerated microcentrifuge. Eppendorf™ Model 5430R Microcentrifuges combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one instrument.
8150.00€ - 8460.00€
Specifica
Velocità max | 17,500 giri/min |
---|---|
RCF max | 30,130 x g |
Display | LCD |
Gamma di temperatura | Da -11 a +40 °C |
Ventilato | No |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Include | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di unità di controllo | Include | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10165953
|
Eppendorf™
5428000015 |
Tastierino | Rotore Aero-tight ad angolo fisso 30 x 1.5/2.0 ml | 230 V 60 Hz |
8460.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10701514
|
Eppendorf™
5428000414 |
Manopola | Rotore ad angolo fisso a tenuta di aerosol per 30 provette da 1.5/2 ml | 230 V 60 Hz |
8460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10218193
|
Eppendorf™
5428000210 |
Tastierino | No Rotor | 230 V 50 Hz |
8150.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Capacità massima del rotore: 48 × 1.5/2.0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
- Velocità massima: 30,130 × g (17,500 giri/min)
- Grande versatilità con 12 diversi rotori
- Operazioni ergonomiche grazie alla chiusura del coperchio a sfioramento
- Menu operativo multilingua (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con grande display retroilluminato
- 5 tasti funzione per un facile accesso ai programmi di routine
- Possibilità di salvare fino a 50 programmi definiti dall'utente
- Rilevamento automatico di sbilanciamento
- Sistema Eppendorf QuickLock™ per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore
- Range di temperature: da -11 a 40°°C
- La tecnologia brevettata del compressore riduce le vibrazioni e protegge i campioni
- Il raffreddamento continuo mantiene una temperatura costante dopo il completamento del ciclo – i campioni rimangono freddi
- Funzione FastTemp™ pro per il pre-raffreddamento programmabile in base a data e ora
- Lo spegnimento ECO viene attivato dopo 8 ore di inattività per ridurre il consumo energetico (37 % nelle ore notturne) e prolungare la durata del compressore (disattivabile da menu)
- Scarico della condensa incorporato per eliminare l'accumulo di acqua
Order Info
Dimensioni: 16.8L x 13.2P x 10°pollici A (42 x 33 x 25°cm); peso netto: 63.8 libbre (29kg). La maggior parte dei modelli è fornita di rotore; altri rotori sono disponibili separatamente.
Specifica
17,500 giri/min | |
LCD | |
No | |
Da 17,000 a 17,999 giri/min | |
Variable speed control from 100 to 17,500 rpm in 100 rpm increments | |
63.8 lb. (29 kg) |
30,130 x g | |
Da -11 a +40 °C | |
Da 30,000 a 39,999 x G | |
Yes | |
Da 30 sec. a 99 ore 59 min. con HOLD | |
50-program memory with 5 keys for one-touch recall of routine programs |