Learn More
Eppendorf™ Confezione di pipette Reference™ 2 - Offerta Pick-a-Pack
Minimize risk of aerosol contamination and reduce thumb strain with these variable volume pipettes. Eppendorf™ Reference™ 2 Variable Volume Pipettes are ideal for pipetting and mixing liquids, filling of plates, gels and reaction vessels, and phase extraction and removal of supernatants. Available in packs of three, four and six.
930.00€ - 2025.00€
Codice del prodotto | Marca | Include | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15763499
|
Eppendorf™
4924000916 |
Tre pipette con vol. regolabile: 2-20 μl/giallo, 20-200 μl, 100-1000 μl | 2 to 20, 20 to 200, 100 to 1000 μL |
930.00€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15753499
|
Eppendorf™
4924000908 |
Tre pipette con vol. regolabile: 0.5-10 μl 10-100 μl, 100-1000 μl | 0.5 to 10, 10 to 100, 100 to 1000 μL |
930.00€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15773499
|
Eppendorf™
4924000924 |
Tre pipette con volume regolabile: da 0.1 a 1 ml, da 0.5 a 5 ml, da 1 a 10 ml | 100 to 1000 μL, 0.5 to 5 mL, 1 to 10 mL |
930.00€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17894601
|
Eppendorf™
4924000940 |
6 Pipettes: Reference™ 2 1-Channel Variable, 1 x Pipette Carousel 2, 6 x epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 tips, Ballpoint Pen | 0.1 to 2.5, 0.5 to 10, 2 to 20, 10 to 100, 20 to 200, 100 to 1000 μL |
2025.00€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Sistema di pipettaggio integrato con tecnologia RFID interna
- Numero di serie stampato su diversi componenti della pipetta
- Pipetta codificata a colori e con etichettatura del volume per un'identificazione rapida del volume/formato di puntale
- Parte superiore della pipetta rotonda, per consentire di operare in qualsiasi posizione
- Display a quattro cifre per un'impostazione precisa, rapida e sicura del volume (blocco volume incluso)
- Cono a molla per ridurre gli sforzi durante il funzionamento/l'espulsione
- Impugnatura superiore resistente, parti mobili e bordi esterni in acciaio inossidabile, per conferire maggiore robustezza alla pipetta
- Elevata flessibilità, con possibilità di rimuovere i coni singolarmente
- Allineamento continuo e preciso della pipetta durante l'operazione
- Pipetta completamente autoclavabile con superficie liscia e bordi leggermente ruvidi
- Funzionamento con un solo pulsante
Specifica
Autoclavable | |
1 |