Learn More
Cytiva Alimentatori ad alta tensione EPS 3501 per unità di elettroforesi
Cover the wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS Power Supplies can be relied on for security and reproducibility
Marca: Cytiva 18-1130-05
Descrizione
- Con tastiere a membrana e display digitale chiaro per agevolare la programmazione
- Cicli temporizzati o continui da 1 minuto a 500 ore, con allarme di fine ciclo
- Crossover con limite di parametro automatico che previene il surriscaldamento e protegge esperimenti e apparecchiature
- Due coppie di prese di corrente consentono di eseguire cicli paralleli duplicati
- Ripristino automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione
Quattro modalità disponibili (a seconda del modello)
- Per il blotting si consiglia la modalità a corrente costante, per evitare il surriscaldamento
- Per altre applicazioni, quali l'elettroforesi verticale su gel mini e sommersa di acidi nucleici, si consiglia la modalità a tensione costante
- La modalità a potenza costante è concepita per cicli a temperatura costante senza raffreddatore a circolazione
- La modalità a rampa di tensione lineare porta le proteine a un equilibrio concentrato nelle strisce IPG senza pericolo di surriscaldamento
EPS 3501
- Sviluppata principalmente per applicazioni IEF e di sequenziamento di DNA manuali
- Ideale anche per molte applicazioni di elettroforesi e blotting
- Modalità a tensione costante, corrente costante o potenza costante
- Memorizza e richiama tre protocolli
- Sviluppata principalmente per elettroforesi 2-D e IEF utilizzando ImmobilineTM, ma adatta anche ad altre applicazioni di elettroforesi
- Per applicazioni ad alta tensione che richiedono la programmazione avanzata
- Modalità a tensione costante, corrente costante, potenza costante e rampa di tensione lineare
- Memorizza e richiama 9 protocolli, ciascuno con 9 fasi e allarmi di fine fase
- Spegnimento automatico o fine fase programmati in base a tempo, volt-ora/milliampere-ora
Order Info
P x L x A: 12 1/4 x 9 3/4 x 3 3/4 poll. (31.0 x 25 x 9.5cm)
Specifica
EN61010-1, CE 89/336/CEE (direttiva EMC), CE 73/23/CEE(direttiva LV) | |
Da 1 min. a 500 ore | |
Digitale | |
106 kPa | |
Da 39.2° a 104 °F | |
12.25 x 9.75 x 3.75 in. (31 x 25 x 9.5 cm) | |
31 cm | |
25 cm | |
9.5 cm | |
3.8 kg | |
3500 V | |
400 mA |
Immobiline DryStrip, IPG, elettroforesi, blotting di base | |
Alimentatore EPS 3501 XL | |
Da 0 a 0.95% | |
0.2 cm | |
Da 4° a 40 °C | |
12.25 in. | |
9.75 in. | |
3.75 in. | |
8.3 libbre | |
102 to 120 V / 200 to 240 V; 50/60 Hz | |
200 W | |
50/60 Hz |