Learn More
OHAUS™ Erlenmeyer Flask Clamp
OHAUS™ Erlenmeyer Flask Clamp is designed to securely grip and position various sizes of flasks.
52.20€ - 164.00€
Specifica
Tipo | Flask Clamp |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Holding flasks |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15722509
|
OHAUS™
30400090 |
1 L Erlenmeyer Flask |
52.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15732509
|
OHAUS™
30400091 |
2 L Erlenmeyer Flask |
74.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15742509
|
OHAUS™
30400092 |
2.8 L Erlenmeyer Flask |
110.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15752509
|
OHAUS™
30400093 |
3 L Erlenmeyer Flask |
153.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15762509
|
OHAUS™
30400094 |
4 L Erlenmeyer Flask |
134.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15772509
|
OHAUS™
30400095 |
5 L Erlenmeyer Flask |
153.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15782509
|
OHAUS™
30400096 |
6 L Erlenmeyer Flask |
164.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Constructed of stainless steel
- For use with flasks
- Designed to securely hold flask in place
Specifications
Flask Clamp | |
Stainless Steel | |
Holding flasks |