Learn More
Ethyl acetate CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
124.61 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
124.61 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
124.61 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descrizione
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl acetate |
Punto di fusione | -84°C |
Nota nome | for HPLC |
Densità | 0.902g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 76.5°C to 77.5°C |
Quantità | 2.5 L |
Indice di rifrazione | n20/D 1.3720 |
Formula lineare | CH3COOC2H5 |
Pressione del vapore | 73mmHg (20°C) |
Beilstein | 506104 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethyl acetate
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.