Learn More
MULTIROIR Contenitore ESD Euronorm
Pulizia semplificata con pareti interne lisce. Appositamente progettato per la conservazione e il trasporto di prodotti elettronici.
22.65€ - 112.00€
Specifica
Tipo | Storage Box |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Colore | Gray |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17236870
|
MULTIROIR
AESDEG43/32HG |
400 x 300 x 320 mm |
27.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17226870
|
MULTIROIR
AESDEG43/22HG |
400 x 300 x 220 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17246870
|
MULTIROIR
AESDEG64/12HG |
600 x 400 x 120 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17256870
|
MULTIROIR
AESDEG64/17HG |
600 x 400 x 170 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17266870
|
MULTIROIR
AESDEG64/22HG |
600 x 400 x 220 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17276870
|
MULTIROIR
AESDEG64/27HG |
600 x 400 x 270 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17286870
|
MULTIROIR
AESDEG64/32HG |
600 x 400 x 320 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17296870
|
MULTIROIR
AESDEG64/42HG |
600 x 400 x 420 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17206880
|
MULTIROIR
AESDEG86/42HG |
800 x 600 x 420 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Materiale: Maniglie ergonomiche integrate in polipropilene 2
- Pulizia semplificata con pareti interne lisce
- Appositamente progettato per la conservazione e il trasporto di prodotti elettronici
Specifica
Storage Box | |
Polypropylene | |
Gray | |
Rectangular |