Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Evaporating Flasks with Conical Ground Joint
DURAN™ glass evaporating flask with highly transparent PUR coating
122.01€ - 146.28€
Specifica
Materiale | Duran Glass |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary Evaporators |
Material (Coating) | PUR |
Quantità | 1 |
Forma | Pear |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11923391
|
Lenz Laborglasintrumente™
03044058 |
500 mL |
122.01€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11933391
|
Lenz Laborglasintrumente™
03044070 |
1000 mL |
146.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Especially for rotary evaporators
- With center neck and conical joint
- With highly transparent PUR coating
- Autoclavable
- Pear-shaped
- Material: DURAN™
Specifica
Duran Glass | |
PUR | |
Pear |
Rotary Evaporators | |
1 |