Learn More
Lenz Laborglasintrumente Evaporating Flasks with Conical Ground Joint, with PUR Coating
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
82.36€ - 225.67€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11903391
|
Lenz Laborglasintrumente
03044037 |
100 mL |
87.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15695585
|
Lenz Laborglasintrumente
03044049 |
250 mL |
107.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11943391
|
Lenz Laborglasintrumente
03044073 |
2 L |
185.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11953391
|
Lenz Laborglasintrumente
03044076 |
3 L |
225.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11993381
|
Lenz Laborglasintrumente
03044028 |
50 mL |
82.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Especially for rotary evaporators
- With center neck and conical joint
- With highly transparent PUR coating
- Autoclavable
- Pear-shaped
- Material: DURAN™
Specifica
Duran Glass |