Learn More
Thermo Scientific™ Esonucleasi I (Exo I)
Degrade single-stranded DNA in a 3'→5' direction with Exonuclease I (ExoI), leaving 5'-terminal dinucleotides intact.
106.00€ - 428.00€
Specifica
Concentrazione | 20 U/μL |
---|---|
Enzyme | Exonuclease |
Product Type | Exonuclease I |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10548930
|
Thermo Scientific™
EN0581 |
4,000U |
106.00€
4000 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10354530
|
Thermo Scientific™
EN0582 |
20,000U |
428.00€
20000 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Exonuclease I (ExoI) degrades single-stranded DNA in a 3'=>5' direction. It releases deoxyribonucleoside 5'-monophosphates in a stepwise manner and leaves 5'-terminal dinucleotides intact.
It does not cleave DNA strands with terminal 3'-OH groups blocked by phosphoryl or acetyl groups.
Highlights
- Active in PCR buffers
Specifica
20 U/μL | |
Exonuclease | |
Exonuclease I |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.