Learn More
Fisherbrand™ Guanti in nitrile con polsino alto
10.34 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
10.34 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
10.34 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Media
Large
Descrizione
Scegli un guanto dall'eccezionale durata e protezione. I guanti in nitrile Extended Cuff Fisherbrand™ hanno un maggiore spessore, sono completamente testurizzati per offrire sempre una presa sicura e sono testati per l'uso con farmaci chemioterapici.
La formulazione extra-spessa da 6mil offre eccezionale durata e maggiore protezione.
- Non talcati
- Finitura completamente testurizzata per una presa perfetta da asciutti e da bagnati
- Ambidestri e non sterili, con bordino salvagoccia
- Testati per l'uso con farmaci chemioterapici
- Lunghezza: 12 pollici (30.5 cm)
- Spessore: 6 mil (palmo), 7 mil (dita), 4.5 mil (bordino)
- Verde
Certifications
Con certificazione QMS ISO 9001; omologazione 510K per uso medico negli USA
Compliance
Conforme agli standard ASTM™ F1671, ASTM F379, ASTM D3578; approvazione per uso medico FDA 510(k).
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO9001 QMS, NFPA, AQL 1.5, ASTM F 1671, ASTM F 739 |
AQL | 1.5 |
Colore | Foglia di tè |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Fully Textured |
Finger Thickness (English) | 7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.18 mm |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 6 mil |