Learn More
Digi-Sense Temperature Probe Thermocouple Extension Cable, Miniature
The Temperature Probe Thermocouple Miniature Extension Cable is a 20-gauge (0.032 in. dia.) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
32.70€ - 46.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | 105°C |
Tipo | Thermocouple Probe |
Temperatura (sistema imperiale) | 221°F |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11780979
|
Digi-Sense
08505-30 |
3 m |
32.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11790979
|
Digi-Sense
08505-35 |
7.5 m |
46.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Maximum temperature: 221°F (105°C).
- Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors:
- Type J: Black
- Type K: Yellow
- Type T: Blue
- Custom designs or changes to this product are available upon request.
Specifica
ANSI | |
105°C | |
Thermocouple Probe | |
221°F |