Learn More
BRAND™ Extension Rod
PTFE construction. Extends reach by 600mm.
Marca: BRAND™ 90470
115.29 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- PTFE construction
- For use with sampling dippers
- Length: 600mm
Specifica
Extension Rod | |
PTFE | |
600 mm |