Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. to Soxhlet
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
82.79€ - 259.06€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10047910
|
Lenz Laborglasintrumente
05395146 |
200 mL | NS 45/40 |
82.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10681702
|
Lenz Laborglasintrumente
05400131 |
70 mL | NS 34/35 |
154.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10151521
|
Lenz Laborglasintrumente
05400137 |
100 mL | NS 45/40 |
168.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10558421
|
Lenz Laborglasintrumente
05400149 |
250 mL | NS 45/40 |
185.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10663511
|
Lenz Laborglasintrumente
05395152 |
300 mL | NS 60/46 |
176.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10444451
|
Lenz Laborglasintrumente
05395170 |
1 L | NS 70/50 |
237.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10121571
|
Lenz Laborglasintrumente
05400158 |
500 mL | NS 60/46 |
259.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Extractor heads acc. to DIN 12602
- With cone NS 29/32
- Available with/without NS stopcock
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Borosilicate Glass 3.3 |