Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Soxhlet with Allihn Condenser
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
239.56€ - 306.87€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10204631
|
Lenz Laborglasintrumente
05365046 |
200 mL |
306.87€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10234581
|
Lenz Laborglasintrumente
05365031 |
70 mL |
255.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10519581
|
Lenz Laborglasintrumente
05365043 |
150 mL |
304.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10614012
|
Lenz Laborglasintrumente
05365025 |
30 mL |
239.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Extractor in compact and robust design
- With flask connection
- Made of DURAN™ tubing
- Allihn condenser with thread GL 14
- Round bottom flask
Specifica
Duran Glass |