Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ modello F1.5
Use this thermal cycler for transformation of bacteria strains and plasmids. Eppendorf™ F1.5 Model ThermoMixer™ have a fixed block for 0.5/1.5/2.0 mL tubes and plates. Prevention of condensate formation in small vessels can be achieved with the heated lid Eppendorf ThermoTop (optional).
3140.00€ - 3350.00€
Specifica
Precisione termica | Max ±0.5 da 20 a 45 °C |
---|---|
Temperature Range (Metric) | Da 1 a 100 °C |
Tensione | Da 220 a 240 V |
Requisiti elettrici | Da 220 a 240 V, 50/60 Hz, 200 w |
Product Type | ThermoMixer F1.5 |
Codice del prodotto | Marca | Content And Storage | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Content And Storage | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13598460
|
Eppendorf™
5384000012 |
Smartblock 1.5 ml |
3140.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13508470
|
Eppendorf™
5385000016 |
Con SmartBlock sulla piastra |
3350.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- La tecnologia anti-fuoriuscite impedisce contaminazioni incrociate e mantiene asciutto il coperchio
- Riscaldamento e agitazione in recipienti di reazione da 0.5/1.5/2.0 ml (F0.5/F1.5/F2.0) o piastre (FP)
- Fino a 1,500giri/min (F1.5/F2.0) o 2,000giri/min (F0.5/FP) per una miscelazione efficiente dei campioni
- Straordinaria tecnologia 2DMix-Control per prestazioni miscelazione altissime
- Tasti di temperatura predefinita (37°C, 42°C, 56°C e 95°C) per operazioni agevoli e intuitive
- Riscaldamento estremamente rapido di massimo 18°C/min, per un minor tempo di attesa
- Eppendorf PhysioCare Concept: design e funzionamento ergonomici
Specifica
Max ±0.5 da 20 a 45 °C | |
Da 220 a 240 V | |
ThermoMixer F1.5 | |
206 mm | |
Per la trasformazione di ceppi batterici e plasmidi | |
Interfaccia USB | |
1500 gir/min |
Da 1 a 100 °C | |
Da 220 a 240 V, 50/60 Hz, 200 w | |
170 mm | |
304 mm | |
50/60 Hz | |
Da 300 a 1500 gir/min |