Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale F1-ClipTip™
La tecnologia ClipTip consente di bloccare saldamente i puntali in posizione e assicura una sigillatura completa su ciascun canale con minimo sforzo per fissaggio ed espulsione. Disponibile in modelli a 8 o 12 canali.
774.36€ - 1165.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Punte compatibili | Numero di canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Punte compatibili | Numero di canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15571935
|
Thermo Scientific™
4661120N |
5 to 50 μL | ClipTip 50 | 8 |
977.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15581935
|
Thermo Scientific™
4661130N |
10 to 100 μL | ClipTip 200 | 8 |
1024.78€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15591935
|
Thermo Scientific™
4661140N |
30 to 300 μL | ClipTip 300 | 8 |
1100.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15511945
|
Thermo Scientific™
4661160N |
5 to 50 μL | ClipTip 50 | 12 |
1165.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15521945
|
Thermo Scientific™
4661170N |
10 to 100 μL | ClipTip 200 | 12 |
1145.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15531945
|
Thermo Scientific™
4661180N |
30 to 300 μL | ClipTip 300 | 12 |
1165.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15936142
|
Thermo Scientific™
4661210N |
1 to 10 μL | ClipTip 12.5 Ext | 8 |
1060.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15956142
|
Thermo Scientific™
4661220N |
1 to 10 μL | ClipTip 12.5 Ext | 12 |
1165.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15501945
|
Thermo Scientific™
4661150N |
1 to 10 μL | ClipTip 20 | 12 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15561935
|
Thermo Scientific™
4661110N |
1 to 10 μL | ClipTip 20 | 8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
La tecnologia ClipTip consente di bloccare saldamente i puntali in posizione e assicura una sigillatura completa su ciascun canale con minimo sforzo per fissaggio ed espulsione utilizzando le pipette multicanale Thermo Scientific™ F1-ClipTip™. La nuova regolazione ottimizzata del volume garantisce silenziosità, comodità e un funzionamento ergonomico.
Grazie all'unico sistema veramente sicuro, l'attività di pipettaggio diventa finalmente serena.Protetti dalla sicurezza della tecnologia ClipTip. Provate la differenza.
Eliminano la necessità di energiche pressioni sulla pipetta
Un leggero tocco sarà sufficiente a fissare saldamente ciascun puntale sulla pipetta.
Minori rischi di puntali allentati o con perdite
Una volta inseriti, i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano. Il sistema di pipettaggio ClipTip rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, erogazione e mescolamento, fino a quando i puntali non vengono espulsi.
Pipettaggio uniforme e riproducibile da operatore a operatore
Risultati di qualità superiore e attività di ricerca più efficiente.
Per ulteriori informazioni >
Design ergonomico
Il design leggero dell'impugnatura e la facilità di collegamento ed espulsione di stantuffo e puntale riducono il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume, silenzioso e più leggero, presenta forze ridotte del 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita inopportune derive durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Supporto per le dita a 120° regolabile – progettato per il comfort di destrorsi e mancini – consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione potenziata
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei microvolumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o inferiori.
Ampia gamma di puntali per pipette ClipTip
Possibilità di scelta fra cinque modelli in formato 96: 20, 50, 200, 300 e 1000 μl
Marchio CE
La pipetta F1-ClipTip insieme ai puntali ClipTip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
Garanzia a vita
Dopo una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare in base al paese.
Ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti ClipTip >
Specifica
F1-ClipTip™ | |
Pipette |
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.