Learn More
3M™ Face Shield V4DK
218.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Frame Color: Transparent
Descrizione
- Clear acetate visor
- Thickness: 1.0 mm
- Temperature range: -40°C to +100°C
- Face shields are designed to fit 3M™ Hard Hats
- The visor meets the requirement for low energy impact protective shields
- Optical class 2 visor, low energy impact, F
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Approved , EN 166 , EN 166 , EN166: 1995 |
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Descrizione | Short Peak |
Product Type | Protective Visor |
Colore telaio | Transparent |
Modello | V4DK |
Peso (sistema metrico) | 120 g |
Materiale | Acetate |