Learn More
Falcon™ Piastra per imaging da 96 pozzetti con coperchio
In polistirene vergine trasparente per garantire resistenza e visibilità. Le micropiastre per imaging Corning™ Falcon™ da 96 pozzetti con coperchio sono progettate per aumentare la robustezza del saggio e migliorare la cattura delle immagini nell'acquisizione delle immagini ottiche.
Marca: Falcon™ 353219
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.10600kg
Descrizione
- Trattata per colture di tessuti
- Fondo piatto, con coperchio
- Nera con fondo trasparente
- Volume di esercizio: da 25 a 340 μl
Order Info
Otto per confezione, confezione da 32.
Specifica
Standard | |
0.32 cm2 | |
8/Pk., 32/Cs. | |
Nero, Clear Bottom | |
Automation systems | |
96 | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
32/Cs. | |
32/Cs. |
With Lid | |
8 x 12 | |
TC-Treated | |
Piastra per imaging | |
Polistirene | |
Da 25 a 340 μl | |
Cell Culture | |
Compatibile con un’ampia gamma di applicazioni e molti importanti tipi di cellule, incluse cellule primarie, staminali, neuronali, mesenchimali, epatociti ed endoteliali | |
8/Pk. |