Learn More
Falcon™ Multi matracci per colture cellulari
Crescita delle cellule più veloce e più rapida, maggiore produttività durante il flusso di lavoro di coltura cellulare. Le mini fiasche per colture cellulari Corning™ Falcon™ consentono una distribuzione uniforme del terreno di coltura lungo tutti gli strati per ottenere una crescita omogenea delle cellule.
157.90€ - 177.64€
Specifica
Materiale | Polistirene |
---|---|
Stile collo | Dritto |
Forma | Rettangolare |
Sterilità | Sterili |
Tipo di chiusura | Sfiato |
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Rivestimento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Rivestimento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11587421
|
Falcon™
353143 |
525 cm2 | Trattamento per coltura di tessuti su 3 strati |
157.90€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11597421
|
Falcon™
353144 |
875 cm2 | Trattamento per coltura di tessuti su 5 strati |
177.64€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- La miscelazione di cellule e reagenti nella fiasca BD Falcon Multi-Flask consente di risparmiare tempo e ridurre il rischio di contaminazione
- Design versatile; travasi o aspirazione/recupero delle cellule mediante pipetta
- Trattamento di superficie uniforme per una scalabilità prevedibile
- Numero di lotto stampato per la tracciabilità
- Prodotto in conformità agli standard cGMP
- Stesso flusso di lavoro della fiasca standard T-175
Specifica
Polistirene | |
Rettangolare | |
Sfiato |
Dritto | |
Sterili |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.