Learn More
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
Fabbricate in polistirene vergine otticamente trasparente per osservare il campione o le cellule al loro interno. Fiasche trattate per colture cellulari Corning™ Falcon™ caratterizzate da trattamento per colture di tessuti al plasma in vuoto per offrire una superficie di crescita uniforme.
106.16€ - 305.76€
Specifica
Materiale chiusura | Polietilene |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Da utilizzare con (applicazione) | Per adesione e crescita cellulare potenziate |
Forma | Rettangolare |
Rivestimento superficiale | Trattamento per colture di tessuti |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Stile collo | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Stile collo | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10354331
|
Falcon™
353018 |
25 ml | Plug Seal | Canted | 12.5 cm2 |
187.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10249120
|
Falcon™
353107 |
25 ml | Con sfiato | Dritti | 12.5 cm2 |
205.97€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10634501
|
Falcon™
353014 |
50 ml | Tappo sigillante | Inclinato | 25 cm2 |
254.58€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10350391
|
Falcon™
353108 |
50 ml | Con sfiato | Dritti | 25 cm2 |
106.16€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10341011
|
Falcon™
353082 |
70 ml | Plug Seal | Canted | 25 cm2 |
254.58€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10700052
|
Falcon™
353109 |
70 ml | Con sfiato | Inclinato | 25 cm2 |
158.16€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10527161
|
Falcon™
353135 |
250 ml | Tappo sigillante | Inclinato | 75 cm2 |
161.31€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10797791
|
Falcon™
353024 |
250 ml | Plug Seal | Straight | 75 cm2 |
264.91€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10537161
|
Falcon™
353136 |
250 ml | Con sfiato | Inclinato | 75 cm2 |
183.35€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10508662
|
Falcon™
353110 |
250 ml | Con sfiato | Dritto | 75 cm2 |
305.63€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10728502
|
Falcon™
355000 |
600 ml | Plug Seal | Canted | 150 cm2 |
183.70€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10499032
|
Falcon™
355001 |
600 ml | Con sfiato | Inclinato |
204.55€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10078780
|
Falcon™
353028 |
750 ml | Tappo sigillante | Dritto | 175 cm2 |
258.49€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10218550
|
Falcon™
353112 |
750 ml | Con sfiato | Dritto | 175 cm2 |
289.58€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10446421
|
Falcon™
353139 |
800 ml | Plug Seal | Canted | 225 cm2 |
271.18€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10687762
|
Falcon™
353138 |
800 ml | Con sfiato | Inclinato | 225 cm2 |
305.76€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- Apirogene sterili
- Produzione conforme al sistema di qualità ISO 9002 registrato
- Fiasche stampate a iniezione testate antiperdite al 100%
- Precisione della graduazione volumetrica (±5% del volume) Requisiti rigorosi per planarità della superficie di crescita ottica
- Fiasche con collo inclinato da 150 cm2 di profilo basso, per impilaggio e uso efficiente in incubatore; con tappi e graduazioni
- Fiasche a collo dritto di 175 cm2 con area di scrittura smerigliata di
- 225 cm2 con tappi, area di scrittura smerigliata, graduazioni verticali, linea di volume di esercizio massimo orizzontale a 100 ml e collo inclinato con bordo per una maggiore stabilità
- Fiasche da 300 cm2, realizzate in camera sterile di classe ISO 8 dal design stampato a soffiaggio, graduazioni stampate, collo dritto e area di scrittura bianca
- Tappi sigillanti a due posizioni per usi in incubazione aperta o chiusa, tappi con sfiato completi di membrana da 0.2 μm per scambio gassoso appropriato e contaminazione ridotta, tappi fenolici rigidi (con liner) svitabili, per una tenuta assolutamente affidabile per liquidi/gas
- Posizione di incubazione con blocco brevettato, sulle fiasche da 150 cm2 e 225 cm2, per prevenire la caduta o la chiusura dei tappi quando sono in posizione aperta
Specifications
Polietilene | |
Per adesione e crescita cellulare potenziate | |
Trattamento per colture di tessuti | |
Rectangular |
Polistirene | |
Rettangolare | |
Sì |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.