Learn More
Thermo Scientific™ Kit per la purificazione di DNA genomico
Isolate genomic DNA from various sources, including whole blood, serum, cell lines, bacterial cells, plant, and mammalian tissues, with this DNA precipitation system.
Marca: Thermo Scientific™ K0512
147.65 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9048-46-8 Peso : 2.66260kg
Descrizione
Genomic DNA Purification Kit is a simple and rapid system for high quality genomic DNA purification from various sources including: whole blood, serum, cell lines, bacterial cells, plant, and mammalian tissues.
The kit is based on selective detergent-mediated DNA precipitation from crude lysate. The entire procedure is rapid only 20 to 25 minutes with a typical yield of 2 to 10 μg genomic DNA from 0.2 mL of blood.
High molecular weight genomic DNA purified with the kit is suitable for direct use in all common molecular biology applications: PCR, FastDigest and conventional restriction digestion, cloning, DNA sequencing, and Southern blot analysis.
Highlights
- Efficient—2 to 10 μg of genomic DNA from 0.2 mL of blood
- Fast—procedure takes approximately 20 minutes
- Universal—purifies genomic DNA from various sources
- Flexible—easy to scale up and down
- Safe—does not involve phenol extraction
Specifica
• 40 mL Lysis Solution; room temperature • 8 mL Precipitation Solution (concentrated); room temperature • 10 mL NaCl Solution; room temperature |
|
Bacteria, Cells, Plant, Serum, Tissue, Whole Blood, Blood | |
gDNA | |
Not High-throughput Compatible (Manual) | |
Room Temperature | |
Bacteria: ≤20 mg Cells: ≤106 Plant: ≤100 mg Tissue: ≤30 mg Serum: ≤200 μL Whole Blood: ≤200 μL |
Organic Extraction | |
20 to 100 μL | |
PCR, Southern blotting, sequencing, nucleic acid labeling, hybridization | |
100 Preps | |
25 min. |
Sicurezza e movimentazione
- Genomic DNA Purification Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: N,N,N-trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.