Learn More
Maxima Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
Ready-to-use solution optimized for qPCR and 2-step RT-qPCR.
244.00€ - 3525.00€
Specifica
Metodo di rilevamento | SYBR |
---|---|
Formato | Tube |
GC-Rich PCR Performance | High |
PCR Method | qPCR |
Polimerasi | Taq DNA Polymerase |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11833923
|
Thermo Scientific™
K0241 |
200 reactions |
244.00€
200 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11826863
|
Thermo Scientific™
K0243 |
4,000 Reactions |
3525.00€
4000 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11843923
|
Thermo Scientific™
K0242 |
1,000 Reactions |
1108.00€
1000 reazioni |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The master mixes include Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs in an optimized PCR buffer. Only template and primers need to be added. The SYBR Green I intercalating dye allows for DNA detection and analysis without using sequence-specific probes.
Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in combination with an optimized buffer ensures PCR specificity and sensitivity. dUTP is included in the mix for optional carry-over contamination control using uracil DNA glycosylase (UDG). The use of Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in real-time PCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral, and cDNA templates. Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes are compatible with most real-time thermal cyclers.
- Specificity - Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
- Sensitivity - detects low copy number targets
- Wide linear range - accurate quantification across 9 orders of magnitude
- Reproducibility and convenience - ready-to-use 2X master mix
Specifica
SYBR | |
High | |
Taq DNA Polymerase | |
BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 | |
Real Time PCR SYBR Master Mix | |
2X |
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
Maxima | |
Gene Expression | |
DNA, dsDNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.