Learn More
Thermo Scientific™ RNasi H
Ribonuclease H (RNase H) is an endoribonuclease that specifically degrades the RNA strand in RNA-DNA hybrids.
194.00€ - 758.00€
Specifica
Concentrazione | 5 U/μL |
---|---|
Enzyme | RNase |
Compatible Buffer | 10X Reaction Buffer |
Product Type | RNase H |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10334860
|
Thermo Scientific™
EN0201 |
100U |
194.00€
100 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10519310
|
Thermo Scientific™
EN0202 |
500 U |
758.00€
500 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Ribonuclease H (Rnase H) specifically degrades the RNA strand in RNA-DNA hybrids. It does not hydrolyze the phosphodiester bonds within single-stranded and double-stranded DNA and RNA.
Applications- Removal of mRNA prior to synthesis of second strand cDNA
- RT-PCR and qRT-PCR: removal of RNA after first strand cDNA synthesis
- Removal of the poly(A) sequences of mRNA after hybridization with oligo(dT)
- Site-specific cleavage of RNA
- Studies of in vitro polyadenylation reaction products
Specifica
5 U/μL | |
RNase | |
10X Reaction Buffer | |
RNase H |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.