Learn More
Thermo Scientific™ Polinucleotide chinasi T4 (T4 PNK)
T4 Polynucleotide Kinase (T4 PNK) catalyzes the transfer of the gamma-phosphate from ATP to the 5'-OH group of oligonucleotides, ss and dsDNA and RNA.
48.98€ - 213.00€
Specifica
Concentrazione | 10 U/μL |
---|---|
Enzyme | T4 Polynucleotide Kinase |
Compatible Buffer | 10X Reaction Buffer |
Product Type | T4 Polynucleotide Kinase |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10120670
|
Thermo Scientific™
EK0031 |
500U |
48.98€
500 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10531061
|
Thermo Scientific™
EK0032 |
2,500U |
213.00€
2500 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
T4 Polynucleotide Kinase (T4 PNK) catalyzes the transfer of the gamma-phosphate from ATP to the 5'-OH group of single- and double-stranded DNAs and RNAs, oligonucleotides or nucleoside 3'-monophosphates (forward reaction). The reaction is reversible. In the presence of ADP T4 Polynucleotide Kinase exhibits 5'-phosphatase activity and catalyzes the exchange of phosphate groups between 5'-P-oligo-polynucleotides and ATP (exchange reaction).
The enzyme is also a 3'-phosphatase.
Highlights
- Active in Thermo Scientific restriction enzyme, RT, and T4 DNA Ligase buffers
Specifica
10 U/μL | |
T4 Polynucleotide Kinase | |
10X Reaction Buffer | |
T4 Polynucleotide Kinase |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.