Learn More
Thermo Scientific™ RNA polimerasi T7
Thermo Scientific™ T7 RNA Polymerase is a DNA-dependent RNA polymerase with strict specificity for its double-stranded promoter.
40.05€ - 169.00€
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10610301
|
Thermo Scientific™
EP0111 |
20 U/µl | 5000 U |
40.05€
5000 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10212610
|
Thermo Scientific™
EP0112 |
20U/µL | 5 x 5000 U |
169.00€
25000 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Thermo Scientific™ Bacteriophage T7 RNA polymerase is DNA-dependent RNA polymerase with strict specificity its respective double-stranded promoter.
It catalyzes the 5'=>3' synthesis of RNA on either single-stranded DNA or double-stranded DNA downstream from it promoter.- Incorporates modified nucleotides (e.g., aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-labeled nucleotides)
Recommended for:
Synthesis of unlabeled and labeled RNA that can be used:for hybridization, in vitro RNA translation; as aRNA, siRNA, substrate in RNase protection assays, template for genomic DNA sequencing.
Note:
Consensus promoter sequences: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. The position in bold (+1) indicates the first nucleotide incorporated into RNA during transcription. Only bases at this position through +3 are critical for transcription, and they must be a G and a purine base, respectively.
Specifica
T7 RNA Polymerase | |
20 U/µl |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.