Learn More
Heidolph Instruments Findenser™ Condensatore ad Acqua
This high performance Findenser™ Water Condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
421.00€ - 510.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Condensing Water |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
Tipo | Condenser |
Materiale | Glass, Aluminum |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboratory Glassware |
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17392730
|
Heidolph Instruments
505-81720-00 |
NS 19/19 |
421.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16622702
|
Heidolph Instruments
505-81700-00 |
NS 24/24 |
421.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16429553
|
Heidolph Instruments
505-81710-00 |
NS 29/24 |
510.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Il Findenser™ ad alte prestazioni di dimensioni standard (400 mm) è per sintesi sotto reflusso con volumi di solvente fino a 1 litro
- Può essere fissato con morsetti da laboratorio standard o con il kit di fissaggio Findenser™ (venduto separatamente)
- Risparmiate acqua, spazio e costi con Findenser™
Specifica
Condensing Water | |
Condenser | |
Laboratory Glassware | |
Cone/Socket |
400 mm | |
Glass, Aluminum | |
15.7 in. |