Learn More
Thermo Scientific™ Puntali filtranti per pipette Finntip™
I puntali filtranti per pipette Finntip™ Thermo Scientific™ prevengono la contaminazione di pipette e campioni.
122.00€ - 1520.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Formato | Rack |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11742584
|
Thermo Scientific™
94052000 |
Filtro Finntip Micro 10 μl, sterile | 10 μl | Pink | Sterile & PCR Ready |
254.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10731194
|
Thermo Scientific™
94052020 |
Finntip Filter Micro 20µL, sterile | 20 μl | Purple | Sterile & PCR Ready |
1520.00€
pezzi 3840 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11856083
|
Thermo Scientific™
94052060 |
Filtro Finntip Micro 50 μl, sterile | 50 μl | Turquoise | Sterile & PCR Ready |
1500.00€
pezzi 3840 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11752584
|
Thermo Scientific™
94052100 |
Filtro Finntip 10 μl, sterile | 10 μl | Yellow | Sterile & PCR Ready |
194.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11762584
|
Thermo Scientific™
94052150 |
Filtro Finntip 20 μl, sterile | 20 μl | Yellow | Sterile & PCR Ready |
225.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11891733
|
Thermo Scientific™
94052160 |
Filter; Sterile; 30µL | 30 μL | Yellow | Sterile & PCR Ready |
179.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11772584
|
Thermo Scientific™
94052200 |
Filtro Finntip 100 μl, sterile | 100 μl | Yellow | Sterile & PCR Ready |
253.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11782584
|
Thermo Scientific™
94052300 |
Filtro Finntip 200 μl, sterile | 200 μl | Yellow | Sterile & PCR Ready |
255.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11428529
|
Thermo Scientific™
94052310 |
Finntip Filter 100μL Ext, sterile | μ | Yellow | Sterile & PCR Ready |
332.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11883011
|
Thermo Scientific™
94052320 |
Filtro Finntip 200 μl Ext, sterile | 200 μl | Yellow | Sterile & PCR Ready |
326.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11792584
|
Thermo Scientific™
94052350 |
Filtro Finntip 300 μl, sterile | 300 μl | Orange | Sterile & PCR Ready |
257.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11749855
|
Thermo Scientific™
94052410 |
Filtro Finntip 1000 µl, sterile | 1000 µl | Blue | Sterile & PCR Ready |
270.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11801743
|
Thermo Scientific™
94052430 |
Filtro Finntip 1000 μl Ext, sterile | 1000 μl | Blue | Sterile & PCR Ready |
205.00€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17744339
|
Thermo Scientific™
94052800 |
Filtro Finntip 10 ml, sterile | 10 ml | Red | Sterile & PCR Ready |
122.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11702594
|
Thermo Scientific™
94052450 |
Finntip Filter 1500μL, sterile | 150 to 1500 μL | White | Sterile & PCR Ready |
295.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11793913
|
Thermo Scientific™
94052550 |
Finntip Filter 5mL, sterile | 5 mL | Green | Sterile & PCR Ready |
192.00€
pezzi 270 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
I puntali per pipette con filtro Thermo Scientific™ Finntip™ prevengono la contaminazione di pipette e campioni. Queste puntali per pipette sterili e monouso mantengono pulite le pipette e sono ideali per applicazioni di amplificazione PCR e per il pipettaggio di campioni infetti, radioattivi e a emissione di aerosol. Disponibili in rack in vari volumi, da 0.2 μl a 10 ml.
Caratteristiche
- Filtro in polietilene inerte e senza tenuta ermetica
- I puntali sono forniti sigillati sottovuoto in rack per puntali incernierati e sterilizzati mediante irradiazione
- Non autoclavabili
- Certificati esenti da DNA, DNasi, RNasi ed endotossine
Specifica
Filtered | |
Not Autoclavable | |
Single-use |
Sterile | |
Rack | |
Sterile & PCR Ready |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.