Learn More
Fisherbrand™ Microscopio composto per ricerca Serie AX-500
Tre diversi obiettivi ottici e tre teste ottiche. I microscopi composti per ricerca Fisherbrand serie AX-500 con illuminazione a LED a “luce fredda” sono progettati per l'uso nelle università e nei laboratori di ricerca.
362.00€ - 900.00€
Specifica
Eyepiece | 18 mm |
---|---|
Tipo di illuminazione | LED da 3 W |
Product Type | Microscopio |
Include | Cavo di alimentazione IEC, scomparto per cavo integrato, copertura antipolvere, chiave a brugola |
Revolver portaobiettivi | A rotazione, quadruplo, rivolto all'interno |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di obiettivo | Head Style | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di obiettivo | Head Style | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15388824
|
Fisherbrand™
|
DIN acromatico 4X, 10X, 40X, 100X | Monoculare | AX-501A |
362.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15398824
|
Fisherbrand™
|
DIN acromatico 4X, 10X, 40X, 100X | Binoculare | AX-502A |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15358834
|
Fisherbrand™
|
DIN planare acromatico 4X, 10X, 40X, 100X | Binoculare | AX-502PL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15378834
|
Fisherbrand™
|
DIN planare acromatico 4X, 10X, 40X, 100X | Trinoculare | AX-503PL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15308834
|
Fisherbrand™
|
DIN acromatico 4X, 10X, 40X, 100X | Trinoculare | AX-503A |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Ampia scelta di obiettivi ottici, con un'ampia gamma di ingrandimento: 4x, 10x, 40x, 100x: acromatico, contrasto super elevato e planare acromatico
- Ampia scelta di teste ottiche: monoculare, binoculare, trinoculare (consente l'attacco di una fotocamera digitale)
- Il design ergonomico e la struttura professionale con messa a fuoco coassiale a bassa posizione consentono l'utilizzo con una sola mano, rendendo più confortevole l'uso prolungato
- Illuminazione regolabile con LED a 3 W con controllo dell'intensità
- Base meccanica con comando basso incorporato con posizione estesa per il controllo di X e Y (135 mm x 140 mm)
- Oculari da 18 mm con protezione in gomma
- Testa Siedentopf ergonomica inclinata di 30°
Specifica
18 mm | |
Microscopio | |
A rotazione, quadruplo, rivolto all'interno | |
Due anni per i componenti elettrici (ad eccezione di lampadine, cavi e fusibili), cinque anni per i componenti ottici e meccanici | |
14.3 libbre | |
IEC 110 V/220 V (UL/CSA) |
LED da 3 W | |
Cavo di alimentazione IEC, scomparto per cavo integrato, copertura antipolvere, chiave a brugola | |
Standard DIN | |
34 x 18 x 39 cm (13.3 x 7.0 x 15.3 in) | |
6.5 kg |