Learn More
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™: Modello 4100 H7
Riscaldatori affidabili, a wattaggio elevato che offrono un rapido riscaldamento dei fluidi e garantiscono la compatibilità del fluido all'applicazione.
Marca: Fisherbrand™
1375.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.60000kg
Includes: Include raccordi per tubi per circolazione esterna
Descrizione
Il circuito HTC standard può essere selezionato dall'utente per garantire che le temperature di applicazione non superino i parametri del set point
- Interruttori per alte temperature e bassi livelli
- L'ingombro compatto consente di risparmiare spazio sul banco
- Include tubature per circolazione esterna con raccordi da 8 mm e 12 mm nonché morsetti di alimentazione e ritorno
- Copertura dell'area di lavoro inclusa su tutti i bagni riscaldati
- Bagni in acciaio inossidabile di elevata qualità
- Tutti gli scarichi dei bagni si trovano sulla parte anteriore dell'unità con una valvola integrata
Specifica
Da 4 a 7 l | |
Forza | |
Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™ | |
310 | |
±0.1 °C | |
6.4 pollici | |
8.5 in. | |
5.9 pollici | |
22 libbre | |
230 V/50 Hz | |
50 Hz |
17 | |
Da 10 a 100 °C | |
Raccordo idraulico per circolazione esterna | |
4100 H7 | |
14.3 x 8.5 15.6 in. (363.2 x 215.9 x 396.2 mm) | |
16.2 cm | |
215.9 mm | |
14.9 cm | |
10 kg | |
230 V |