Learn More
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™: Modello 5150 H7
Riscaldatori affidabili, a wattaggio elevato che offrono un rapido riscaldamento dei fluidi e garantiscono la compatibilità del fluido all'applicazione.
1595.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 4 to 7 L |
---|---|
Portata | 17 |
Tipo di pompa | Forza |
Gamma di temperatura | Da 10° a 150°C |
Tipo | Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™ |
Includes: Include raccordi per tubi per circolazione esterna
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Frequenza | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Frequenza | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11356671
|
Fisherbrand™
|
230 V | 50 Hz | Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™ |
1595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Il circuito HTC standard può essere selezionato dall'utente per garantire che le temperature di applicazione non superino i parametri del punto di regolazione
- Interruttori per alte temperature e bassi livelli
- L'ingombro compatto consente di risparmiare spazio sul banco
- Include tubature per circolazione esterna con raccordi da 8 mm e 12 mm nonché morsetti di alimentazione e ritorno
- Copertura dell'area di lavoro inclusa su tutti i bagni riscaldati
- Bagni in acciaio inossidabile di elevata qualità
- Tutti gli scarichi dei bagni si trovano sulla parte anteriore dell'unità con una valvola integrata
Specifica
4 to 7 L | |
Forza | |
Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™ | |
310 |
17 | |
Da 10° a 150°C | |
Raccordo idraulico per circolazione esterna | |
5150 H7 |