Learn More
Fisherbrand™ Manometri/vacuometri Traceable™
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
225.00€ - 510.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Accuracy | ±0,3% |
Tipo di display | LCD |
Altezza (sistema imperiale) | 1,12 in. |
Altezza (sistema metrico) | 2.9 cm |
Includes: Il modello non stampato include tubo, batteria da 9 V, valigetta di trasporto in plastica ABS e porta RS-232; il modello stampato include tubo/flessibile, batterie “AA”, valigetta di trasporto in plastica ABS, uscita del computer, cavo per computer da 79 pollici con CD contenente il software e rotolo di carta.
Codice del prodotto | Marca | Gamma di pressione | Product Type | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Gamma di pressione | Product Type | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11794206
|
Fisherbrand™
|
Da -5 a 5 psi | Modello con stampante | 0.34 kg |
510.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11704216
|
Fisherbrand™
|
Da -100 a 100 psi | Modello con stampante | 0.34 kg |
510.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11764206
|
Fisherbrand™
|
Da -15 a 15 psi | Modello senza stampate | 0.14 kg |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11754206
|
Fisherbrand™
|
Da -5 a 5 psi | Modello senza stampate | 0.14 kg |
225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11774206
|
Fisherbrand™
|
Da -30 a 30 psi | Modello senza stampate | 0.14 kg |
225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11784206
|
Fisherbrand™
|
Da -100 a 100 psi | Modello senza stampate | 0.14 kg |
225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
- L’unità portatile consente di misurare e visualizzare pressione differenziale/vuoto in: psi, mbar, bar, cm/H2O, pollici/H2O, piedi/H2O, mm/Hg, pollici/Hg, kg/cm2, once/pollici2 e kPa
- Tempo di risposta: 0.5 sec.
- Precisione: ±0.3% del fondo scala tra 0 e 50°C
- Letture visualizzate sul display retroilluminato con cifre alte 0.625 poll. (1.6 cm) visibili da una distanza di 6 piedi. Caraterizzato dal pulsante DATA HOLD per bloccare la visualizzazione e l'acquisizione delle letture
- Tasto memoria per richiamare le letture massima e minima
- La funzione di calcolo differenziale consente di misurare la differenza tra due letture
- Azzeramento al tocco di un pulsante
- Visualizzazione della durata fino a 99 ore, 59 minuti, 59 secondi, per consentire all'utente di registrare il raggiungimento della pressione massima o minima
Modello con stampa
- Acquisizione e memorizzazione fino a 99 letture semplicemente premendo un pulsante
- La registrazione dei dati permette di acquisire e memorizzare fino a 12,000 letture a intervalli brevi (1 secondo) o lunghi (2 ore); stampa di numero campione, lettura corrente, data e ora
- Stampa delle memorizzazioni manuali e del datalogger senza collegamento a un computer
- L’uscita per computer consente di trasferire su un PC le memorizzazioni manuali, del datalogger e le acquisizioni programmabili correnti
Order Info
Dimensioni: 7.125 L x 2.75 P x 1.125 pollici A (18.1 x 7.0 x 2.9 cm). Accetta tubi con diametro interno da 0.062 a 0.187 pollici Modello non stampato: 5 once; Modello stampato: 12 once
Certifications
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
LCD | |
2.9 cm | |
18.1 cm | |
Da 32 ° a 122 °F | |
0,5 sec. | |
2,75 in. |
±0,3% | |
1,12 in. | |
7,12 in. | |
Plastica ABS | |
Da 0° a 50 °C | |
99 ore 59 min. 59 sec. | |
7 cm |