Learn More
Fisherbrand™ Timer multicolore Traceable™
Assortimento di colori vivaci per differenziarne facilmente gli usi
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07560kg
Descrizione
Assortimento di colori vivaci per differenziarne facilmente gli usi. Il timer multicolore Fisher Scientific™ Traceable™ è dotato di 3 esclusivi telai colorati che ne consentono la personalizzazione.
- Quattro canali di temporizzazione separati, più memoria di richiamo
- Temporizzazione fino a 99 ore, 59 minuti, 59 secondi
- Risoluzione: 1 secondi
- Precisione dello 0.01%
- Conto normale/alla rovescia/sveglia/orologio
- Supporto da tavolo e retro magnetico
- 3 telai unici colorati inclusi consentono la personalizzazione del timer
- Con la semplice pressione di un pulsante, l'esclusiva funzione di memoria riporta il canale all’impostazione programmata in precedenza
Order Info
Dimensioni: 2.75 x 2.25 x 0.5 pollici (7 x 5.7 x 1.3 cm). Peso: 2.75 once (78 g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Indica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Timer Multi-Colored™ | |
Audible | |
1 sec. | |
4 | |
White | |
0.091 kg | |
NIST |
99 ore 59 min. 59 sec. | |
0,01% | |
LCD | |
No. 357 size silver oxide | |
0.2 lb. | |
3 telai in colori brillanti assortiti, batterie, cavalletto da banco, retro magnetico |