Learn More
Fisherbrand™ Timer con clip posteriore Traceable™
Fascette per camici da laboratorio, cinture, taccuini, fermablocchi e così via
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03420kg
Includes: Magnete, batteria alcalina con durata di 1.5 anni
Descrizione
Clips to your lab coat, belt, notebook, clipboard, or anywhere. Fisher Scientific™ Traceable™ Clip-It timer counts down, alarms and functions as a stopwatch. Loud-beeping alarm sounds for 60 seconds or may be silenced manually.
- Con clip e retro magnetico
- Un canale di timing e display a riga singola
- Modalità conteggio decrementale
- Gamma del timer: da 100 ore a 1 sec.
- Precisione: 0.01%
- Risoluzione: 1 sec.
- Allarmi: 1 min., disattivabile automaticamente o manualmente
- Display: 0.33 poll. H LCD
- Dimensioni: 5.1 L x 3.8 cm W (2 x 1.5 poll.)
Certifications
E' fornito un certificato Traceable™ per attestare la tracciabilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST . Calibrazione effettuata presso un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Timer Clip-It™ | |
1 min. | |
1 sec. | |
Ossido di argento | |
0.3 cm | |
14.17 g |
Da 100 ore a 1 sec. | |
5e-005 | |
LCD | |
0,12 in. | |
0,5 once | |
Magnete, batteria alcalina con durata di 1.5 anni |