Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini in HDPE per scintillazione da 20 ml con tappo in polipropilene
Fit all common counters
209.00€ - 350.00€
Specifica
Material (Liner) | Pasta/foglio metallizzato |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.1 in. |
Colore | Bianco |
Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
Materiale | HDPE |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12361599
|
Fisherbrand™
|
Sfuse | 20 ml |
350.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12351599
|
Fisherbrand™
|
Confezione bulk, tappi inseriti | 20 ml |
246.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12341599
|
Fisherbrand™
|
Confezione bulk, tappi a parte | 20 ml |
209.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Fit all common counters
White polypropylene caps.
- Provide low background counts and excellent light transmission
- Resist leaking and swelling caused by solvent degradation
- Caps fit GPI 22-400 thread, and are suitable for marking
Order Info
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Vials with caps attached are shrink-wrapped in five trays of 100 per case. When caps are separate, vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 each. Also available in bulk pack with vials and caps in polybags of 1000 each.
Specifica
Pasta/foglio metallizzato | |
Bianco | |
HDPE | |
Basso numero di conteggi di background ed eccellente trasmissione della luce; per tutti i contatori comuni | |
0.67 oz. | |
Foglio metallizzato | |
61 mm | |
22-400 |
1.1 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
2.4 in. | |
20 mL | |
Screw Cap | |
Scintillation Vial | |
Yes |